3,6-Difluoropyridazine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC400719-1G PC400719-5G PC400719-250MG
APOSPC400719-1GEA 145 EUR
APOSPC400719-1G APOSPC400719-5G APOSPC400719-250MG
3,6-Difluoropyridazine 95%
3,6-Difluoropyridazine
Formule: C4H2F2N2
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09909693
CAS nummer: 33097-39-1