Methyl-3-fluoro-2-nitrobenzoate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Methyl 3-fluoro-2-nitrobenzoate
PC400724-1G PC400724-25G PC400724-5G
APOSPC400724-1GEA 51.2 EUR
APOSPC400724-1G APOSPC400724-25G APOSPC400724-5G
Methyl-3-fluoro-2-nitrobenzoate
Methyl-3-fluoro-2-nitrobenzoate
Formule: C₈H₆FNO₄
MW: 199.1360 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11520393
CAS nummer: 1214353-57-7