4-Fluoro-3-nitroanisole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1-Fluoro-4-methoxy-2-nitrobenzene
PC400727-1G PC400727-5G
APOSPC400727-1GEA 22 EUR
APOSPC400727-1G APOSPC400727-5G
4-Fluoro-3-nitroanisole
4-Fluoro-3-nitroanisole
Formule: C₇H₆FNO₃
Smeltpunt: 52…53 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11848442
CAS nummer: 61324-93-4