3-Fluoro-5-nitroaniline 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC400728-1G PC400728-25G PC400728-5G
APOSPC400728-1GEA 135 EUR
APOSPC400728-1G APOSPC400728-25G APOSPC400728-5G
3-Fluoro-5-nitroaniline 95%
3-Fluoro-5-nitroaniline
Formule: C₆H₅FN₂O₂
MW: 156.12 g/mol
Smeltpunt: 112…116 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
CAS nummer: 2369-12-2