2,4-Difluoro-5-methylbenzonitrile 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC400729-5G PC400729-1G PC400729-25G
APOSPC400729-5GEA 81.8 EUR
APOSPC400729-5G APOSPC400729-1G APOSPC400729-25G
2,4-Difluoro-5-methylbenzonitrile 97%
2,4-Difluoro-5-methylbenzonitrile
Formule: C₈H₅F₂N
MW: 153.13 g/mol
Smeltpunt: 43…50 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09835341
CAS nummer: 329314-68-3