1,3-difluoro-2-methyl-4-nitrobenzene 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2,6-Difluoro-3-nitrotoluene, 1,3-Difluoro-2-methyl-4-nitrobenzene
PC400731-10G PC400731-1G PC400731-5G
APOSPC400731-10GEA 78.9 EUR
APOSPC400731-10G APOSPC400731-1G APOSPC400731-5G
1,3-difluoro-2-methyl-4-nitrobenzene 97%
1,3-difluoro-2-methyl-4-nitrobenzene
Formule: C₇H₅F₂NO₂
Smeltpunt: 35…38 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD11519030
CAS nummer: 79562-49-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III