5'-Bromo-2'-fluoroacetophenone
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1-(5-Bromo-2-fluorophenyl)ethanone
PC400732-100G PC400732-25G PC400732-5G
APOSPC400732-100GEA 261 EUR
APOSPC400732-100G APOSPC400732-25G APOSPC400732-5G
5'-Bromo-2'-fluoroacetophenone
5'-Bromo-2'-fluoroacetophenone
Formule: C₈H₆BrFO
MW: 217.04 g/mol
Smeltpunt: 42…44 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11226880
CAS nummer: 198477-89-3