4-Bromo-6-(trifluoromethyl)pyrimidine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
PC400735-1G
PC400735-250MG
PC400735-5G
APOSPC400735-1GEA
47.6
EUR
APOSPC400735-1G
APOSPC400735-250MG
APOSPC400735-5G
4-Bromo-6-(trifluoromethyl)pyrimidine
4-Bromo-6-(trifluoromethyl)pyrimidine
Formule:
C₅H₂BrF₃N₂ Kookpunt: 36…37 °C Smeltpunt: 13…15 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD10574962 CAS nummer: 785777-89-1 |