2-Amino-3,5-difluorobenzoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC400736-25G PC400736-5G
APOSPC400736-25GEA 164 EUR
APOSPC400736-25G APOSPC400736-5G
2-Amino-3,5-difluorobenzoic acid
2-Amino-3,5-difluorobenzoic acid
Formule: C₇H₅F₂NO₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD01569541
CAS nummer: 126674-78-0