2-Bromo-5-fluoro-3-nitropyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC400737-25G PC400737-5G
APOSPC400737-25GEA 322 EUR
APOSPC400737-25G APOSPC400737-5G
2-Bromo-5-fluoro-3-nitropyridine
2-Bromo-5-fluoro-3-nitropyridine
Formule: C₅H₂BrFN₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD05662387
CAS nummer: 652160-72-0