4-Fluoro-2-nitrobenzaldehyde 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC400738-1G PC400738-5G
APOSPC400738-1GEA 36.6 EUR
APOSPC400738-1G APOSPC400738-5G
4-Fluoro-2-nitrobenzaldehyde 98%
4-Fluoro-2-nitrobenzaldehyde
Formule: C₇H₄FNO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01666439
CAS nummer: 2923-96-8