6-Chloro-4-(trifluoromethyl)pyridin-2-ol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-Chloro-6-hydroxy-4-(trifluoromethyl)pyridine
PC401005-1G PC401005-500MG
APOSPC401005-1GEA 183 EUR
APOSPC401005-1G APOSPC401005-500MG
6-Chloro-4-(trifluoromethyl)pyridin-2-ol
6-Chloro-4-(trifluoromethyl)pyridin-2-ol
Formule: C₆H₃ClF₃NO
MW: 197.55 g/mol
Smeltpunt: 101…103 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD13190002
CAS nummer: 34486-07-2