(E)-4-(2-Trifluoromethyl-phenyl)-but-3-en-2-one
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-(Trifluoromethyl)benzylideneacetone
PC401022-1G PC401022-2.5G PC401022-5G PC401022-10G
APOSPC401022-1GEA 211 EUR
APOSPC401022-1G APOSPC401022-2.5G APOSPC401022-5G APOSPC401022-10G
(E)-4-(2-Trifluoromethyl-phenyl)-but-3-en-2-one
(E)-4-(2-Trifluoromethyl-phenyl)-but-3-en-2-one
Formule: C₁₁H₉F₃O
MW: 214.19 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12827896
CAS nummer: 76293-37-3