5-Nitro-2-trifluoromethyl-1H-benzoimidazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC401027-1G PC401027-5G
APOSPC401027-1GEA 46.8 EUR
APOSPC401027-1G APOSPC401027-5G
5-Nitro-2-trifluoromethyl-1H-benzoimidazole
5-Nitro-2-trifluoromethyl-1H-benzoimidazole
Formule: C₈H₄F₃N₃O₂
Smeltpunt: 154…156 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00458655
CAS nummer: 327-19-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III