6-Bromo-2-trifluoromethyl-1H-benzoimidazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC401035-1G PC401035-5G
APOSPC401035-1GEA 87.6 EUR
APOSPC401035-1G APOSPC401035-5G
6-Bromo-2-trifluoromethyl-1H-benzoimidazole
6-Bromo-2-trifluoromethyl-1H-benzoimidazole
Formule: C₈H₄BrF₃N₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00460102
CAS nummer: 3671-60-1