3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)pyridine-2-carboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)picolinic acid
PC401042-1G PC401042-250MG
APOSPC401042-1GEA 215 EUR
APOSPC401042-1G APOSPC401042-250MG
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)pyridine-2-carboxylic acid
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)pyridine-2-carboxylic acid
Formule: C₇H₃F₄NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11036125
CAS nummer: 89402-28-8