2-Fluoro-6-nitrotoluene 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC4011-100G PC4011-25G PC4011-500G
APOSPC4011-100GEA 46.8 EUR
APOSPC4011-100G APOSPC4011-25G APOSPC4011-500G
2-Fluoro-6-nitrotoluene 98%
2-Fluoro-6-nitrotoluene
Formule: C₇H₆FNO₂
Kookpunt: 208…210 °C
Dichtheid: 1,27 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 89 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007197
CAS nummer: 769-10-8
EINECS: 212-203-3