Fmoc-4-(trifluoromethyl)-D-phenylalanine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Fmoc-D-Phe(4-CF3)-OH, Fmoc-D-Phe(4-CF₃)-OH
PC4013-1G PC4013-5G
APOSPC4013-1GEA 122 EUR
APOSPC4013-1G APOSPC4013-5G
Fmoc-4-(trifluoromethyl)-D-phenylalanine
Fmoc-4-(trifluoromethyl)-D-phenylalanine
Formule: C₂₅H₂₀F₃NO₄
MW: 455.44 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00797582
CAS nummer: 238742-88-6