3-(Trifluoromethyl)styrene 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1-(Trifluoromethyl)-3-vinylbenzene
PC4018-1G PC4018-25G PC4018-5G PC4018-10G
APOSPC4018-1GEA 30.8 EUR
APOSPC4018-1G APOSPC4018-25G APOSPC4018-5G APOSPC4018-10G
3-(Trifluoromethyl)styrene 97%
3-(Trifluoromethyl)styrene
Formule: C₉H₇F₃
Kookpunt: 64,5 °C/40mmHg
Dichtheid: 1,161 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 42 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00075481
CAS nummer: 402-24-4
UN: 1993
ADR: 3,III