3-Fluoro-4-nitrotoluene 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC4020-100G PC4020-25G PC4020-5G
APOSPC4020-100GEA 61.4 EUR
APOSPC4020-100G APOSPC4020-25G APOSPC4020-5G
3-Fluoro-4-nitrotoluene 99%
3-Fluoro-4-nitrotoluene
Formule: C₇H₆FNO₂
Kookpunt: 97…98 °C/3mmHg
Smeltpunt: 52…55 °C
Dichtheid: 1,438 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007053
CAS nummer: 446-34-4
EINECS: 207-166-5