3-Amino-5-fluoro-6-methoxypyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC402048-1G PC402048-100MG PC402048-250MG
APOSPC402048-1GEA 208 EUR
APOSPC402048-1G APOSPC402048-100MG APOSPC402048-250MG
3-Amino-5-fluoro-6-methoxypyridine
3-Amino-5-fluoro-6-methoxypyridine
Formule: C6H7FN2O
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD07374960
CAS nummer: 886372-63-0