Linifanib
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC402063-100MG PC402063-1G PC402063-250MG
APOSPC402063-100MGEA 192 EUR
APOSPC402063-100MG APOSPC402063-1G APOSPC402063-250MG
Linifanib
Linifanib
Formule: C₂₁H₁₈FN₅O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11840918
CAS nummer: 796967-16-3