4-(3,4-Difluorophenyl)piperidine hydrochloride 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC402125-100MG PC402125-1G PC402125-250MG
APOSPC402125-100MGEA 294 EUR
APOSPC402125-100MG APOSPC402125-1G APOSPC402125-250MG
4-(3,4-Difluorophenyl)piperidine hydrochloride 97%
4-(3,4-Difluorophenyl)piperidine hydrochloride
Formule: C₁₁H₁₄ClF₂N
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04037205
CAS nummer: 721958-67-4