Crizotinib 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: (R)-3-(1-(2,6-Dichloro-3-fluorophenyl)ethoxy)-5-(1-(piperidin-4-yl)-1H-pyrazol-4-yl)pyridin-2-amine
PC402134-1G PC402134-500MG
APOSPC402134-1GEA 109 EUR
APOSPC402134-1G APOSPC402134-500MG
Crizotinib 95%
Crizotinib
Formule: C₂₁H₂₂Cl₂FN₅O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12407409
CAS nummer: 877399-52-5