3,5-Bis(trifluoromethyl)pyridine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC4024-1G PC4024-10G PC4024-5G
APOSPC4024-1GEA 234 EUR
APOSPC4024-1G APOSPC4024-10G APOSPC4024-5G
3,5-Bis(trifluoromethyl)pyridine 97%
3,5-Bis(trifluoromethyl)pyridine
Formule: C₇H₃F₆N
Kookpunt: 117…118 °C
Smeltpunt: 38…40 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00128904
CAS nummer: 20857-47-0
UN: 2926
ADR: 4.1+6.1,III