3-Fluoro-L-phenylalanine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC4025-5G PC4025-500MG
APOSPC4025-5GEA 144 EUR
APOSPC4025-5G APOSPC4025-500MG
3-Fluoro-L-phenylalanine
3-Fluoro-L-phenylalanine
Formule: C₉H₁₀FNO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00066450
CAS nummer: 19883-77-3