2,6-Bis(trifluoromethyl)pyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC4026-1G PC4026-5G
APOSPC4026-1GEA 70.1 EUR
APOSPC4026-1G APOSPC4026-5G
2,6-Bis(trifluoromethyl)pyridine
2,6-Bis(trifluoromethyl)pyridine
Formule: C₇H₃F₆N
Kookpunt: 82 °C/18mmHg
Smeltpunt: 55…58 °C
Vlampunt: 67 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00236675
CAS nummer: 455-00-5