2-Amino-4-(trifluoromethyl)pyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC4027-25G PC4027-5G
APOSPC4027-25GEA 90.6 EUR
APOSPC4027-25G APOSPC4027-5G
2-Amino-4-(trifluoromethyl)pyridine
2-Amino-4-(trifluoromethyl)pyridine
Formule: C₆H₅F₃N₂
Smeltpunt: 70…74 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00077455
CAS nummer: 106447-97-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III