2,3-Bis(trifluoromethyl)pyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC4028-1G PC4028-5G
APOSPC4028-1GEA 115 EUR
APOSPC4028-1G APOSPC4028-5G
2,3-Bis(trifluoromethyl)pyridine
2,3-Bis(trifluoromethyl)pyridine
Formule: C₇H₃F₆N
Kookpunt: 85 °C/18mmHg
Smeltpunt: –2 °C
Dichtheid: 1,5 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 70 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03093763
CAS nummer: 1644-68-4
UN: 2810
ADR: 6.1,III