5-Fluoro-2-nitrotoluene 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1-Fluoro-3-methyl-4-nitrobenzene
PC4030-100G PC4030-250G PC4030-25G PC4030-500G
APOSPC4030-100GEA 26.3 EUR
APOSPC4030-100G APOSPC4030-250G APOSPC4030-25G APOSPC4030-500G
5-Fluoro-2-nitrotoluene 98%
5-Fluoro-2-nitrotoluene
Formule: C₇H₆FNO₂
Kookpunt: 97…98 °C/10mmHg
Dichtheid: 1,272 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 87 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007283
CAS nummer: 446-33-3
EINECS: 207-164-4