(4-Fluorobenzyl)hydrazine dihydrochloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC403065-10G PC403065-25G PC403065-5G
APOSPC403065-10GEA 542 EUR
APOSPC403065-10G APOSPC403065-25G APOSPC403065-5G
(4-Fluorobenzyl)hydrazine dihydrochloride
(4-Fluorobenzyl)hydrazine dihydrochloride
Formule: C₇H₁₁Cl₂FN₂
MW: 213.08 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06800719
CAS nummer: 1000805-93-5