(2-Fluoropyridin-3-yl)methanamine 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC403116-250MG PC403116-1G
APOSPC403116-250MGEA 107 EUR
APOSPC403116-250MG APOSPC403116-1G
(2-Fluoropyridin-3-yl)methanamine 95+%
(2-Fluoropyridin-3-yl)methanamine
Formule: C₆H₇FN₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06213866
CAS nummer: 205744-16-7