Methyl trifluoroacrylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC4032-25G PC4032-1G PC4032-5G
APOSPC4032-25GEA 644 EUR
APOSPC4032-25G APOSPC4032-1G APOSPC4032-5G
Methyl trifluoroacrylate
Methyl trifluoroacrylate
Formule: C₄H₃F₃O₂
Kookpunt: 85…86 °C
Dichtheid: 1,3259 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00077566
CAS nummer: 392-41-6
EINECS: 206-875-7