3,5-Bis(trifluoromethyl)cinnamic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC4038-100G PC4038-25G PC4038-5G
APOSPC4038-100GEA 127 EUR
APOSPC4038-100G APOSPC4038-25G APOSPC4038-5G
3,5-Bis(trifluoromethyl)cinnamic acid 98%
3,5-Bis(trifluoromethyl)cinnamic acid
Formule: C₁₁H₆F₆O₂
Smeltpunt: 166…169 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00799487
CAS nummer: 155814-20-3