4-Fluoro-2-nitrotoluene 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC4040-100G PC4040-25G PC4040-500G
APOSPC4040-100GEA 24.9 EUR
APOSPC4040-100G APOSPC4040-25G APOSPC4040-500G
4-Fluoro-2-nitrotoluene 98%
4-Fluoro-2-nitrotoluene
Formule: C₇H₆FNO₂
Kookpunt: 137…139 °C/83mmHg
Smeltpunt: 25…27 °C
Dichtheid: 1,26 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 98 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007200
CAS nummer: 446-10-6
EINECS: 207-161-8