1-(6-Fluoropyridin-3-yl)ethanone 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC404005-250MG PC404005-1G
APOSPC404005-250MGEA 22 EUR
APOSPC404005-250MG APOSPC404005-1G
1-(6-Fluoropyridin-3-yl)ethanone 95+%
1-(6-Fluoropyridin-3-yl)ethanone
Formule: C₇H₆FNO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07375076
CAS nummer: 84331-14-6