Methyl-2-[2-(trifluoromethyl)quinolin-4-ylthio]acetate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC4043-1G PC4043-5G
APOSPC4043-1GEA 65.8 EUR
APOSPC4043-1G APOSPC4043-5G
Methyl-2-[2-(trifluoromethyl)quinolin-4-ylthio]acetate
Methyl-2-[2-(trifluoromethyl)quinolin-4-ylthio]acetate
Formule: C₁₃H₁₀F₃NO₂S
Smeltpunt: 96…98 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00219657
CAS nummer: 175203-42-6