1-[Amino(4-fluorophenyl)methyl]naphthalen-2-ol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC404506-1G PC404506-250MG
APOSPC404506-1GEA 0 EUR
APOSPC404506-1G APOSPC404506-250MG
1-[Amino(4-fluorophenyl)methyl]naphthalen-2-ol
1-[Amino(4-fluorophenyl)methyl]naphthalen-2-ol
Formule: C₁₇H₁₄FNO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09260389
CAS nummer: 714953-86-3