Mefloquine hydrochloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: (S)-[2,8-Bis(trifluoromethyl)quinolin-4-yl][(2R)-piperidin-2-yl]methanol hydrochloride, rel-(S)-(2,8-Bis(trifluoromethyl)quinolin-4-yl)((R)-piperidin-2-yl)methanol hydrochloride, Mefloquine HCI
PC404546-1G PC404546-5G
APOSPC404546-1GEA 113 EUR
APOSPC404546-1G APOSPC404546-5G
Mefloquine hydrochloride
Mefloquine hydrochloride
Formule: C₁₇H₁₆F₆N₂O
Smeltpunt: 259…264 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00797519
CAS nummer: 51773-92-3