2-Chloro-6-fluoro-3-methylquinoline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC404556-1G PC404556-5G
APOSPC404556-1GEA 319 EUR
APOSPC404556-1G APOSPC404556-5G
2-Chloro-6-fluoro-3-methylquinoline
2-Chloro-6-fluoro-3-methylquinoline
Formule: C₁₀H₇ClFN
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
CAS nummer: 131610-11-2