6-Fluoroquinolin-4-ylamine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC404560-1G PC404560-5G
APOSPC404560-1GEA 345 EUR
APOSPC404560-1G APOSPC404560-5G
6-Fluoroquinolin-4-ylamine
6-Fluoroquinolin-4-ylamine
Formule: C₉H₇FN₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD05664759
CAS nummer: 874800-60-9