2-Chloro-7-fluoro-4-methylquinoline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC404619-1G PC404619-5G
APOSPC404619-1GEA 0 EUR
APOSPC404619-1G APOSPC404619-5G
2-Chloro-7-fluoro-4-methylquinoline
2-Chloro-7-fluoro-4-methylquinoline
Formule: C₁₀H₇ClFN
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
CAS nummer: 271241-25-9