N,N-Diethyl-2,2,2-trifluoroacetamide 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC4048-25G PC4048-5G PC4048-100G
APOSPC4048-25GEA 73.5 EUR
APOSPC4048-25G APOSPC4048-5G APOSPC4048-100G
N,N-Diethyl-2,2,2-trifluoroacetamide 99%
N,N-Diethyl-2,2,2-trifluoroacetamide
Formule: C₆H₁₀F₃NO
Kookpunt: 65…67 °C/24mmHg
Dichtheid: 1,2 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 43 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00192034
CAS nummer: 360-92-9