(4-Fluorophenoxy)acetic hydrazide 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC4050-100G PC4050-25G PC4050-5G
APOSPC4050-100GEA 324 EUR
APOSPC4050-100G APOSPC4050-25G APOSPC4050-5G
(4-Fluorophenoxy)acetic hydrazide 98%
(4-Fluorophenoxy)acetic hydrazide
Formule: (C₆H₄F)OCH₂CONHNH₂
Smeltpunt: 124…126 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00082651
CAS nummer: 1737-62-8