3-Fluoropyrrolidine hydrochloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC405007-1G PC405007-5G
APOSPC405007-1GEA 24.9 EUR
APOSPC405007-1G APOSPC405007-5G
3-Fluoropyrrolidine hydrochloride
3-Fluoropyrrolidine hydrochloride
Formule: C4H9ClFN
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04038329
CAS nummer: 169750-17-8