trans-tert-Butyl 3-fluoro-4-hydroxypyrrolidine-1-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: tert-Butyl trans-3-fluoro-4-hydroxypyrrolidine-1-carboxylate, trans-3-Fluoro-4-hydroxypyrrolidine, N-BOC protected
PC405008-1G PC405008-5G
APOSPC405008-1GEA 213 EUR
APOSPC405008-1G APOSPC405008-5G
trans-tert-Butyl 3-fluoro-4-hydroxypyrrolidine-1-carboxylate
trans-tert-Butyl 3-fluoro-4-hydroxypyrrolidine-1-carboxylate
Formule: C₉H₁₆FNO₃
MW: 205.23 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12032106
CAS nummer: 869481-93-6