2,2-Difluoroacetamide 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC4051-100G PC4051-25G
APOSPC4051-100GEA 366 EUR
APOSPC4051-100G APOSPC4051-25G
2,2-Difluoroacetamide 97%
2,2-Difluoroacetamide
Formule: C₂H₃F₂NO
Smeltpunt: 45…55 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01896431
CAS nummer: 359-38-6