2-Fluoro-5-(pentafluorothio)aniline 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC405595-1G PC405595-5G
APOSPC405595-1GEA 424 EUR
APOSPC405595-1G APOSPC405595-5G
2-Fluoro-5-(pentafluorothio)aniline 98%
2-Fluoro-5-(pentafluorothio)aniline
Formule: C₆H₅F₆NS
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16652446
CAS nummer: 1240257-94-6
UN: 2810
ADR: 6.1,III