2-Bromo-4-(pentafluorothio)aniline 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC405596-1G PC405596-250MG PC405596-5G
APOSPC405596-1GEA 347 EUR
APOSPC405596-1G APOSPC405596-250MG APOSPC405596-5G
2-Bromo-4-(pentafluorothio)aniline 95%
2-Bromo-4-(pentafluorothio)aniline
Formule: C₆H₅BrF₅NS
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD20731078
CAS nummer: 159727-25-0