3-Bromo-5-(pentafluorothio)benzoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC405651-1G PC405651-5G
APOSPC405651-1GEA 351 EUR
APOSPC405651-1G APOSPC405651-5G
3-Bromo-5-(pentafluorothio)benzoic acid
3-Bromo-5-(pentafluorothio)benzoic acid
Formule: C₇H₄BrF₅O₂S
MW: 247.16 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16652482
CAS nummer: 1180675-98-2